Saccharimètres de précision
Fournisseur: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
Certificats
À propos de cet article
Ces saccharimèters de précision sont conçus avec (ou sans) thermomètre.
- Suitable for calibration
Saccharometers according to Brix and according to Balling are used to dertermine the sugar content. Degrees Brix or Balling are equivalent.
Reference temperature: 20 °C
Informations de commande: Available with a works or a DAkks calibration certificate on request.
Emballage: In a square plastic sleeve.
Frequently Bought Together