Hydromètres de précision selon Baumé
Catalog # SCNL3271171-20
Supplier: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
Specifications
- Désignation:Hydromètre de précision selon Baumé
- Longueur:300 mm
- Division:0,2 °Bé
- Cdt:1
- Plage de mesure:0…30 °Bé
Specifications
About this item
Ces hydromètres de précision selon Baumé sont conçus avec ou sans thermomètre.
- Étalonnés à 20 °C
Ordering information: Models with thermometers are available on request.