Testeurs de conductivité, Eutech EcoTestr EC Low / EC High
N° de catalogue 663-0303
Fournisseur: EUTECH
Spécifications
- Désignation:Testeur de conductivité, EcoTestr EC Low
- Seq:01
- Modèle:EcoTestr EC Low
- L×P×H:163×45 mm
- Conformités:IP67
- Précision de la conductivité:±1 % full scale
- Étalonnage de conductivité:1 point (manual)
- Plage de conductivité:0 - 1990 μS
- Résolution de conductivité:10 μS
- Affichage:3½ digit single display
- Alimentation:4 × 1,5 V ‘A76’ micro alkaline batteries
- Compensation de température:ATC (0 - 50 °C)
- Poids:0,09 kg
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
Les dispositifs étanches EcoTestr EC High et EC Low sont fournis avec des capteurs de broches robustes, solides et en acier inoxydable pour effectuer des mesures de conductivité rapides et fiables. EcoTestr EC High mesure entre 0 et 19,90 mS/cm tandis que EcoTestr EC Low mesure entre 0 et 1990 μS/cm.
- Fonction de maintien qui gèle temporairement la lecture pour une plus grande facilité d'enregistrement
- Étanche IP 67 - le testeur flotte sur l'eau pour une récupération facile
- Longue vie du capteur - plus besoin de changer de capteur
- Compartiment des piles à verrouillage par clic qui ne nécessite aucun outil pour le remplacement des piles
- Capuchon de protection transparent qui sert également de conteneur pour les échantillons ou la solution d'étalonnage
- Grand écran LCD vertical avec affichage des paramètres et indicateur de niveau des piles pour une lecture aisée
- Option d'étalonnage manuel pour une meilleure précision avec des étalonnages de quasi-échantillons
Ils conviennent parfaitement à un large éventail d'applications de conductivité, comme le jardinage hydroponique, les élevages piscicoles, les piscines, l'électrodéposition et d'autres applications de traitement de l'eau/ des eaux usées.
Livraison: Livré avec piles.