Boiling flask, round bottom
Boiling flask, round bottom
3000 ml, 265 mm, 188 mm, 50 mm
N° de catalogue SMIT15/3000/UNB
Fournisseur:   SMITH SCIENTIFIC
Boiling flask, round bottom
N° de catalogue SMIT15/3000/UNB
Fournisseur:  SMITH SCIENTIFIC
Boiling flask, round bottom
3000 ml, 265 mm, 188 mm, 50 mm
Prix
4 000,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 6 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Spécifications
  • Ø ext.:
    188 mm
  • Capacité:
    3000 ml
  • Hauteur:
    265 mm
  • Ø ext. col:
    50 mm