Testeur de l'oxydoréduction, Eutech ORPTestr 10
N° de catalogue 662-2016
Fournisseur: EUTECH
Spécifications
- Désignation:Testeur de l'oxydoréduction, ORPTestr 10
- Modèle:ORPTestr 10
- Conformités:IP 67
- Affichage:Double affichage personnalisé (27×21 mm)
- Alimentation:4 micro-piles alcalines « A76 » de 1,5 V
- Poids:0,09 kg
- L×P×H:165×38 mm
- mV - Précision:±2
- mV - Étalonnage:1 point (manuel)
- mV - Gamme:-999...+1000
- mV - Résolution:1
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
Ce testeur étanche est conçu avec une technologie de microprocesseur avancée pour vous donner jusqu'à ±2 mV de précision sur une large plage de mesure. Capteur à double jonction remplaçable par l'utilisateur avec une large bande en platine qui offre des résultats très précis, même dans des environnements humides et exigeants. Idéal pour les mesures dans les réservoirs de rinçage de galvanoplastie, les piscines, l'eau potable, les eaux usées, le traitement chimique, la destruction du cyanure et la réduction du chromate.
- Grand affichage double pour une meilleure lisibilité, fournit des informations complètes sur l'appareil
- Boîtier étanche à l'eau et aux poussières (IP 67)
- Capteur en polymère Ag/AgCl à double jonction remplaçable par l'utilisateur pour une bien plus longue durée de vie de l'électrode, en particulier pour les produits chimiques agressifs
- Mise hors tension automatique qui permet d'économiser les piles après non-utilisation
- Fonction de maintien qui gèle momentanément la lecture pour une visualisation aisée
- Autodiagnostic avec codes de message pour faciliter le dépannage
Livraison: Livré avec piles.