Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody
Catalog # IMMRIR2884
Supplier: ImmunoReagents
Specifications
- Type d'anticorps:Secondaire
- Nom de l'antigène:Immunoglobulin G
- Symbole de l'antigène:IgG
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Cytométrie en flux:Yes
- Hôte:Donkey
- ImmunoChimie:Yes
- ImmunoFluorescence:Yes
- Précipitation immunologique:Yes
- Isotype:IgG
- Réactivité:Rabbit
- Western blot:Yes
- Adsorption croisée:Yes
- Format:Purified IgG
- Formulaire:Clear, colorless liquid, 0.2 µm filtered
- Fragment d'anticorps:F(ab')2
- Storage buffer:10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
- Température de stockage:2-8 °C
- Concentration:8-12 mg/ml (E 1% at 280 nm = 13,0)
- Température de transport:2-8 °C
- Immunogène:Rabbit IgG
- Purification:Affinity purified using solid phaseRabbit IgG
- Taille:0,5 mg
- Cdt:0,5 mg
Specifications
About this item
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Donkey
Isotype: IgG
Reactivity: Rabbit