Round process tank
Round process tank
Round tank without drain, in PFA, 4 l
N° de catalogue ENTEE14-35-01-0215
Fournisseur:   ENTEGRIS
Round process tank
N° de catalogue ENTEE14-35-01-0215
Fournisseur:  ENTEGRIS
Round process tank
Round tank without drain, in PFA, 4 l
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Injection molded round tank, in PFA material.
  • Tanks should be properly supported in heated applications
  • Maximum recommended temperature limit for PFA tanks is 180 °C
Spécifications
  • Capacité:
    4 l
  • Désignation:
    Round tank without drain, in PFA
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • ENTEE14-35-02-0215
    Cover for round tank, in PFA