Air sampler, Coriolis®
Echantilloneur d'air, Coriolis® µ
Catalog # 710-1973
Supplier:   Bertin Instruments
Air sampler, Coriolis®
Catalog # 710-1973
Supplier:  Bertin Instruments
Air sampler, Coriolis®
Air sampler, Coriolis®
Echantilloneur d'air, Coriolis® µ
Price
10 320,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Le Coriolis μ est un biocollecteur d'air portable pour la surveillance de la biocontamination de l'air intérieur et extérieur. L'équipement concentre les particules aériennes dans un échantillon liquide qui peut être analysé ensuite avec des techniques microbiologiques.
  • Concentre les particules aériennes dans un échantillon liquide
  • Compatible avec les méthodes normalisées de biologie moléculaire et de culture (qPCR incluse)
  • Décontamination facile (peroxyde d'hydrogène)
  • Autonomie sur batterie de 1 heure
  • Système de collecte plus longue en option jusqu'à 6 heures
Les types d'échantillons incluent les toxines, virus, bactéries, moisissures, pollens et spores.
Adapté à la recherche sur l'environnement et la pollution, aux secteurs pharmaceutique, alimentaire et vétérinaire et environnements biomédical et santé.
 : Les cônes plastiques sont utilisés avec un capuchon vissé pour faciliter le transport et la préservation des échantillons. Des capuchons et cônes stériles et non-stériles sont disponibles avec du liquide de collecte stérile en doses de 15 ml (doses prêtes à l'emploi) ou en flacons de 450 ml.
 : Inclut admission d'air, canne, quatre cônes et capuchons, batterie et chargeur, alimentation électrique, manuel utilisateur et conteneur d'expédition.
Specifications
  • Modèle:
    Coriolis® µ
  • Désignation:
    Echantilloneur d'air
  • Cat. No.:
    710-1973
  • Débit:
    100 - 300 L/m
  • Particle size:
    0,5 - 50 µm
  • Poids:
    3 kg (avec batterie)
  • L×P×H:
    220×330×360 mm
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Matière
    Availability
    Price
  • 710-2067
    Cônes stériles, usage unique
    PC
    Log in for availability
    1 * 5 ST - 120,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Matière
    Availability
    Price
  • 710-1999
    Cônes et capuchons, usage unique, autoclavables
    PC
    Log in for availability
    1 * 10 ST - 156,00 €