Bottle/tube rollers
Bottle/tube rollers
Bottle/tube roller, 100 - 240 V, 50/60 Hz
N° de catalogue 444-0960
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Bottle/tube rollers
N° de catalogue 444-0960
Bottle/tube rollers
Bottle/tube rollers
Bottle/tube roller, 100 - 240 V, 50/60 Hz
Prix
1 330,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This sleek compact design unit is capable of rolling multiple size tubes or bottles for applications like cell culture, hybridisation assays and liquid mixing. The anti-corrosive, wear-resistant construction enables use in humid and CO₂ environments.
  • Adjustable speed accommodates a variety of applications
  • Adjustable rollers accommodate a variety of tube/bottle sizes
  • Stacking kit allows two units to be stacked, saving valuable bench space
  • Optional remote control facilitates operating unit while in incubator and adds timer function
 : cCSAus compliance.
 : Includes O-rings to ensure smooth rolling when using tubes. Bars must be ordered seperately.
Spécifications
  • Désignation:
    Bottle/tube roller, 100 - 240 V, 50/60 Hz
  • Charge max.:
    6,5 kg
  • Cat. No.:
    444-0960
  • Taille de rouleaux (lר):
    259×28 mm
  • Poids:
    6,5 kg
  • Température de fonctionnement:
    4...60 °C
  • Nombre de rouleaux:
    6
  • Vitesse:
    1 - 80 min⁻¹
  • Mouvement d'agitation:
    Rolling
  • L×P×H:
    378×360×72 mm
  • Commande:
    PID control
  • Puissance entrée/sortie du moteur:
    10 W
  • Minuterie:
    Continuous or 1 min to 99 h 59 min
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BARN88881011
    O ring for 50 ml tube, 23,5×3,55 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 20 ST - 5,80 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BARN88881010
    Additional rollers
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST - 43,80 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BARN88881012
    O ring for15 ml tube, 13,2×2,65 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 20 ST - 5,80 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BARN88881013
    Bar for stacking
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 4 ST - 98,10 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BARN88881014
    Control box
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 122,00 €