Cellulose microcrystalline for TLC plates
Cellulose microcrystalline, <20 µm, In plastic, 500 g
Fournisseur: Merck
Cellulose microcrystalline for TLC plates
N° de catalogue 1.02330.0500
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
- Granulométrie:<20 µm
- Cdt:500 g
- Désignation:Cellulose microcrystalline
- Emballage:In plastic