VWR®, Chronomètre numérique
Chronomètre numérique, noir/bleu, ±0,0005 %, 63,5×19×76,2 mm
  609-0212
VWR®, Chronomètre numérique
  609-0212
VWR®, Chronomètre numérique
VWR®, Chronomètre numérique
Chronomètre numérique, noir/bleu, ±0,0005 %, 63,5×19×76,2 mm
122,00 €
1 * 1 ST
Chronomètre à cristal de quartz avec grands chiffres LCD.
  • Capacité de minuterie : 9 heures, 59 minutes, 59 seconds et 99 centièmes
  • Fonctions : action unique, temporisation, temps fractionné cumulé, intervalle cumulé, répétition continue du chronométrage et chronométrage à rebours avec alarme
  • Boîtier en plastique ABS solide et résistant étanche à l’eau, à la poussière et aux vapeurs
  • Idéal pour les tests enzymatiques, les mesures de la viscosité, les études sur les animaux et tous les tests de laboratoire chronométrés
 : Conformité à la norme ISO/CEI 17025 ; certifié A2LA pour la traçabilité conforme aux normes NIST.
 : Fourni avec une longe et un certificat.
 : Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
  • Couleur:
    noir/bleu
  • Désignation:
    Chronomètre numérique
  • l×p×h:
    63,5×19×76,2 mm
  • Précision:
    ±0,0005 %