ContactUsLinkComponent
Qualitative filter paper, grades MN 619 eh and 619 eh 1/4, circles and folded filters
Qualitative filter paper, grades MN 619 eh and 619 eh 1/4, circles and folded filters
Supplier:  MACHEREY-NAGEL
Certificates
undefined
Qualitative filter paper, grades MN 619 eh and 619 eh 1/4, circles and folded filters
Supplier:  MACHEREY-NAGEL
Specifications
  • Catalog No:
  • MANA438009
  • MANA438012
  • MANA438015
  • MANA438032
  • MANA538032
  • 512-0514
  • MANA438024
  • MANA538024
  • MANA538005
  • MANA438005
  • MANA538007
  • MANA538015
  • 512-0519
  • MANA438007
  • MANA538009
  • MANA538011
  • 512-0513
  • MANA538012
  • Poids:
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • Épaisseur:
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • Rétention de particules:
  • 2 - 4 µm
  • 2 - 4 µm
  • 2 - 4 µm
  • 2 - 4 µm
  • 2 - 4 µm
  • 2 - 4 µm
  • 2 - 4 µm
  • 2 - 4 µm
  • 2 - 4 µm
  • 2 - 4 µm
  • 2 - 4 µm
  • 2 - 4 µm
  • 2 - 4 µm
  • 2 - 4 µm
  • 2 - 4 µm
  • 2 - 4 µm
  • 2 - 4 µm
  • 2 - 4 µm
  • Vitesse de filtration:
  • 140 s (DIN 53137)
  • 140 s (DIN 53137)
  • 140 s (DIN 53137)
  • 140 s (DIN 53137)
  • 140 s (DIN 53137)
  • 140 s (DIN 53137)
  • 140 s (DIN 53137)
  • 140 s (DIN 53137)
  • 140 s (DIN 53137)
  • 140 s (DIN 53137)
  • 140 s (DIN 53137)
  • 140 s (DIN 53137)
  • 140 s (DIN 53137)
  • 140 s (DIN 53137)
  • 140 s (DIN 53137)
  • 140 s (DIN 53137)
  • 140 s (DIN 53137)
  • 140 s (DIN 53137)
  • Teneur en cendre:
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%