0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Microplaques
Plaques PCR
Plaques PCR, 96 puits, à jupe complète, puits à profil bas, Multiply®
Plaques PCR, 96 puits, à jupe complète, puits à profil bas, Multiply®
Plaques PCR, 96 puits, à jupe complète, puits à profil bas, Multiply®
N° de catalogue SARS72.1980.202
Fournisseur:
SARSTEDT
Agrandir l'image
Plaques PCR, 96 puits, à jupe complète, puits à profil bas, Multiply®
N° de catalogue SARS72.1980.202
Fournisseur:
SARSTEDT
Spécifications
Nb de puits:
96
Profil:
Bas
Jupe:
Fully skirted
Couleur des puits:
incolore
Cdt:
200
Spécifications
À propos de cet article
Détails du produit
Détails du produit