0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Microplaques
Plaques PCR
Plaques PCR, 96 puits, à demi-jupe, Multiply®
Plaques PCR, 96 puits, à demi-jupe, Multiply®
Plaques PCR, 96 puits, à demi-jupe, Multiply®
Catalog # SARS72.1979
Supplier:
SARSTEDT
Expand image
Plaques PCR, 96 puits, à demi-jupe, Multiply®
Catalog # SARS72.1979
Supplier:
SARSTEDT
Specifications
Nb de puits:
96
Profil:
Standard
Jupe:
Puits surélevée, demi-jupe
Couleur des puits:
incolore
Code-barres:
Non
Cdt:
100
Specifications
About this item
Product Details
Product Details