Gouges, Aesculap®
Fournisseur:   Aesculap
Gouges, Aesculap®
Fournisseur:  Aesculap
Certificats
58 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Type
    Largeur
    Longueur
    Disponibilité
    Prix
  • Gouge
    -
    4 mm
    140 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    -
    6 mm
    140 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    -
    8 mm
    140 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    -
    10 mm
    140 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    -
    12 mm
    140 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Alexander
    7 mm
    170 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Alexander
    9 mm
    170 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Alexander
    11 mm
    170 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Lexer
    5 mm
    220 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Lexer
    7 mm
    220 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Lexer
    10 mm
    220 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Lexer
    15 mm
    220 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Lexer
    20 mm
    220 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Lexer
    25 mm
    220 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Lexer
    30 mm
    220 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Lexer-Mini
    4 mm
    180 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Lexer-Mini
    6 mm
    180 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Lexer-Mini
    8 mm
    180 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Lexer-Mini
    10 mm
    180 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Lexer-Mini
    12 mm
    180 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Lucas
    3 mm
    160 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Lucas
    5 mm
    160 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Mannerfelt
    3 mm
    155 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Partsch
    3 mm
    140 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 89,90 €
    89,90 €
    1 * 1 ST
       89,90 €
  • Gouge
    Partsch
    3 mm
    170 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Partsch
    4 mm
    140 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Partsch
    4 mm
    170 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Partsch
    5 mm
    140 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Partsch
    5 mm
    170 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Partsch
    6 mm
    140 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Partsch
    6 mm
    170 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 105,00 €
    105,00 €
    1 * 1 ST
       105,00 €
  • Gouge
    Partsch
    7 mm
    170 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Stille
    10 mm
    205 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Stille
    12 mm
    205 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Stille
    15 mm
    205 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Stille
    20 mm
    205 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Stille
    25 mm
    205 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge for removing broken screws
    Lexer
    9 mm
    220 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 270,00 €
    270,00 €
    1 * 1 ST
       270,00 €
  • Gouge for scoliose operating
    Zielke
    5,5 mm
    230 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge for scoliose operating
    Zielke
    9 mm
    230 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge for taking grafts fro the ribs
    Walter
    10 mm
    205 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge for taking grafts fro the ribs
    Walter
    15 mm
    205 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge, inclined backward
    Wagner
    9 mm
    340 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge, inclined backward
    Wagner
    15 mm
    340 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge, inclined forward
    Wagner
    9 mm
    340 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge, inclined forward
    Wagner
    15 mm
    340 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge, straight
    Wagner
    9 mm
    340 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge, straight
    Wagner
    15 mm
    340 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge, round cutting
    Freer
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Lamina gouge, cranked
    Capener
    6 mm
    235 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Lamina gouge, cranked
    Capener
    8 mm
    235 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 325,00 €
    325,00 €
    1 * 1 ST
       325,00 €
  • Lamina gouge, cranked
    Capener
    11 mm
    235 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Lamina gouge, cranked
    Capener
    16 mm
    235 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Spongiosa gouge
    -
    5 mm
    250 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Spongiosa gouge
    -
    10 mm
    250 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Spongiosa gouge
    -
    15 mm
    250 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Spongiosa gouge
    Lexer
    10 mm
    280 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Swan neck gouge, double curved
    -
    25 mm
    290 mm