Gravity hydrometer
Gravity hydrometer
Gravity hydrometer, 39 - 51, 0,1, 330 mm
N° de catalogue GERI0482S
Fournisseur:   GERING
Gravity hydrometer
N° de catalogue GERI0482S
Fournisseur:  GERING
Gravity hydrometer
Gravity hydrometer
Gravity hydrometer, 39 - 51, 0,1, 330 mm
Prix
115,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Gravity hydrometer calibrated at 60 °F for liquified petroleum-gas.
Certifications: ASTM 5 H.
Spécifications
  • Désignation:
    Gravity hydrometer
  • Longueur:
    330 mm
  • Division:
    0,1
  • Plage de mesure:
    39 - 51
  • Cat. No.:
    GERI0482S