Les kits de développement de méthodes Avantor® ACE® sont conçus pour maximiser la sélectivité, permettant ainsi une approche fiable de développement de méthode UHPLC/HPLC. Basées sur une silice ultra inerte, haute efficacité, les phases Avantor® ACE® incluent les derniers développements en matière de conception de phase stationnaire LC, offrant ainsi aux chromatographistes un plus large choix de sélectivité alternative sans compromettre la stabilité ou la robustesse. Une gamme complète de kits est disponible pour toutes les applications, y compris des kits pour colonnes poreuses, à noyau solide et bioanalytiques 300 Å. Ces kits regroupent les supports de colonnes essentiels pour le développement de méthodes et sont disponibles dans de nombreux formats de colonnes.
- Kits disponibles en version poreuse, noyau solide et biomolécule
- Large gamme de tailles de particules (1,7 µm à 5 µm) et phases complémentaires
- D.I. microporeux (0,5 mm) à analytiques (4,6 mm) disponibles dans une large gamme de longueurs de colonne
- Idéal pour le développement de méthodes
- Compatibles avec tous les systèmes LC, quel que soit le fabricant
pH maximal recommandé : 1,5 à 11,0
Pression max. : 400 bars pour les colonnes microbores, 1000 bars pour les colonnes analytiques
- Catalog No:
- MDKU-25-0546U
- MDKU-25-0503U
- MDKU-25-1002U
- MDKU-25-0502U
- MDKU-25-1502U
- MDKU-25-1046U
- MDKU-25-1546U
- MDKU-25-1003U
- MDKU-25-1503U
- Environmentally Preferable:
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Certification environnementale:
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)