Digital interval timer
Digital interval timer
Digital interval timer, 99 min, 59 s, blanc
N° de catalogue HECH41977020
Digital interval timer
N° de catalogue HECH41977020
Digital interval timer
Digital interval timer
Digital interval timer, 99 min, 59 s, blanc
Prix
23,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Digital interval timer with white casing and magnetic back.
  • LCD display, 4 digits showing minutes and seconds
  • Programmable up to 99 minutes and 59 seconds
  • Counts down in seconds
  • Alarm sounds for 30 seconds when countdown reaches zero
  • Memory recall function
  • Individual setting for minutes and seconds
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
Spécifications
  • Couleur:
    blanc
  • Désignation:
    Digital interval timer, 99 min, 59 s