ContactUsLinkComponent
Blouses de laboratoire
Blouses de laboratoire
N° de catalogue MAKA4574702
Fournisseur:  MUTEXIL
undefined
Blouses de laboratoire
N° de catalogue MAKA4574702
Fournisseur:  MUTEXIL
Spécifications
  • Taille de confection:
    XL
  • Type de fermeture:
    Avec fermeture éclair
  • Applications des tenues:
    Laboratoire,
    Alimentaire
  • Genre:
    Unisex
  • Poches:
    sans poches
  • Couleur:
    blanc
  • Seq:
    01
  • Cdt:
    50
  • Poids:
    40 g/m²
Spécifications
À propos de cet article
Disposable non woven frocks with collar. Suitable for use in industrial and food environments.
  • With zip closure Without pockets
Weight: 40 g/m²