Pinces
Straight, rounded tip (0,8 mm radius), blanc, 127 mm
N° de catalogue ENTEC01-0612
Fournisseur: ENTEGRIS
Aller à :
Product Details & Documents
PP, blanc. Pinces résistantes pour la manipulation de substrats.
Packaging: Conditionnement dans des étuis de protection.
Spécifications
- Type:Straight, rounded tip (0,8 mm radius)
- Couleur:blanc
- Longueur:127 mm
- Seq:03