ContactUsLinkComponent
Wafer carrier handles for 76,2 mm (3") wafer handling
Wafer carrier handles for 76,2 mm (3") wafer handling
N° de catalogue ENTEA82-03-0215
Fournisseur:  ENTEGRIS
Wafer carrier handles for 76,2 mm (3") wafer handling
N° de catalogue ENTEA82-03-0215
Fournisseur:  ENTEGRIS
Spécifications
  • Pour:
    Portoirs de wafers A82M, PA82M, 76,2 mm
  • Couleur:
    naturel
  • Désignation:
    Squeeze
  • Matière:
    PFA
  • Cdt:
    4
Spécifications
À propos de cet article
  • Attaches to the notches on both end walls of carrier
  • Overall size: 165×91×157 mm