COD photometer and thermoreactor package, Setups COD Vario
Product Details & Documents
Highly sensitive and precise COD testing of water with minimum effort.
- Complete setup
- COD tubes ready for use: available for the measuring ranges 0 to 150 mg/L O₂, 0 to1500 mg/L O₂ and 0 to 15000 mg/L O₂
- Proven Lovibond® MD 200 COD photometer ensures maximum operating reliability and convenience
- Lovibond® RD 125 thermoreactor with 24 holes for 16 mm diameter vials
The package is designed to measure the COD in small scale sealed tubes (ST-COD) using the dichromate method. After heating the sealed tubes in a the thermoreactor, photometric absorbance is measured by the MD 200 COD VARIO and converted into concentration mg/litre of oxygen.
: The Lovibond® COD VARIO tube tests are available for the measuring ranges 0 to 150 mg/L O₂, 0 to 1500 mg/L O₂ and 0 to 15000 mg/L O₂. Their chemical properties and a 16 mm tube
diameter make them compatible to Hach® devices.*
: MD200 COD VARIO photometer supplied in carrying case, 4 batteries (AA), adapter for round vials Ø 16 mm, 2 sets of tube tests 0 to 150 mg/L, 0 to 1500 mg/L, thermoreactor RD 125, tube stand, 2 syringes 1 ml, 2 ml, warranty information, certificate (COC), and instruction manual.
Spécifications
Spécifications
- Cdt:1
- Désignation:Setups COD Vario, MD200 COD Vario+ RD 125 thermoreactor package
- Cat. No.:705-0932
- Précision de la longueur d'onde:±1 nm
- Poids:0,455 kg
- Arrêt automatique:Yes
- Operating humidity:30 - 90% RH
- Température de fonctionnement:5…40 °C
- Optique:LED, interference filters (IF) and photo sensor in transparent sample chamber
- Alimentation:4× AAA batteries
- L×P×H:190×110×55 mm
- Conformités:IP 68
- Modèle:MD 200
- Clavier numérique:4 button membrane keypad
Spécifications
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPlage de mesureCdtDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPlage de mesureCdtDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPlage de mesureCdtDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPlage de mesureCdtDisponibilitéPrix
- LOVI2420712COD VARIO tube test, mercury free*0 - 15000 mg/l25Connexion Pour la disponibilité1 * 25 ST - 87,20 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPlage de mesureCdtDisponibilitéPrix
- LOVI2420711COD VARIO tube test, mercury free*0 - 1500 mg/l25Connexion Pour la disponibilité1 * 25 ST - 87,20 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPlage de mesureCdtDisponibilitéPrix
- LOVI2420710COD VARIO tube test, mercury free*0 - 150 mg/l25Connexion Pour la disponibilité1 * 25 ST - 87,20 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPlage de mesureCdtDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPlage de mesureCdtDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPlage de mesureCdtDisponibilitéPrix