0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Colonnes pour chromatographie
Guard columns, ChromSep®
Guard columns, ChromSep®
Guard columns, ChromSep®
Catalog # VARICP28151
Supplier:
VARIAN
Expand image
Guard columns, ChromSep®
Catalog # VARICP28151
Supplier:
VARIAN
Specifications
Type de colonne:
Colonne de garde
Ø int.:
4,60 mm
Taille de pore:
120 Å
Longueur:
50 mm
Cdt:
5
Specifications
About this item
Product Details
Product Details