VWR®, Cryoboîtes
Divider for boxes, fiberboard, 16-cell, 4×4
N° de catalogue 478-0241
Fournisseur: VWR Collection
Aller à :
Product Details & Documents
Polycarbonate
- Peuvent être utilisés entre -190 °C et +121 °C
Les boîtes pour congélateurs VWR® peuvent être utilisées avec la plupart des portoirs pour congélateurs verticaux et coffres du fabricant pour un usage général et avec des congélateurs mécaniques très basse température.
Spécifications
- Compartiments:4×4
- Désignation:Divider for boxes, fiberboard, 16-cell