Wall clock, classic
Wall clock, classic, noir, 300 mm
N° de catalogue MOIN1179AC
Fournisseur: MOINEAU
Aller à :
Product Details & Documents
ABS/mineral glass.
- Black casing
- For interior use
- Without battery
Weight: 700 g
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
Spécifications
- Ø:300 mm
- Couleur:noir
- Désignation:Wall clock, classic