DNA ladder
DNA ladder
Fournisseur:   LONZA
DNA ladder
Fournisseur:  LONZA
Certificats
DNA ladder
4 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Thse DNA ladders provides rapid and easy size determination of the DNA samples. Each band has an ideal 50 % G-C content for precise sizing and sharp resolution. It is free from contaminating plasmid DNA with minimal background.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • 20 bp ladder, 25 fragments, with 200 ng/µl concentration
    100 Tests
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 EA
    1 * 1 EA - 224,00 €
    224,00 €
    1 * 1 EA
       224,00 €
  • 100 bp ladder, 10 fragments, with 100 ng/µl concentration
    100 Assays
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 EA
    1 * 1 EA - 224,00 €
    224,00 €
    1 * 1 EA
       224,00 €
  • 100 bp extended range ladder, 30 fragments, with 200 ng/µl concentration
    100 Tests
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 EA
    1 * 1 EA - 224,00 €
    224,00 €
    1 * 1 EA
       224,00 €
  • 500 bp ladder, 16 fragments, with 200 ng/µl concentration
    100 Tests
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 EA
    1 * 1 EA - 224,00 €
    224,00 €
    1 * 1 EA
       224,00 €