0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Spatules
Double spatula, micro
Double spatula, micro
Double spatula, micro
USBE3303
:
USBECK Laborgeräte
Double spatula, micro
USBE3303
:
USBECK Laborgeräte
Longueur:
185 mm
Largeur de la lame:
5 mm
Cdt:
1
Stainless steel.
Rigid
One spatula end (width of blade 5 mm)
One spoon end (width of spoon 5 mm)