ContactUsLinkComponent
Syringe for vapour pressure osmometer
Syringe for vapour pressure osmometer
N° de catalogue KNAUA0433
Fournisseur:  KNAUER
Syringe for vapour pressure osmometer
N° de catalogue KNAUA0433
Fournisseur:  KNAUER
Spécifications
  • Volume:
    1000 µl
  • Désignation:
    Syringe with stainless steel piston
  • Cdt:
    1
Spécifications
À propos de cet article
This syringe has a glass barrel, stainless steel piston with PTFE seal, including needle with spring stopper.