Anti-CD68 (Macrosialin) Rat Monoclonal Antibody [clone: FA-11]
Catalog # SERTMCA1957
Supplier: Serotec
Specifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:Macrosialin
- Symbole de l'antigène:CD68
- Clonalité:Monoclonal
- Clone:FA-11
- Conjugaison:Unconjugated
- Cytométrie en flux:Yes
- Hôte:Rat
- ImmunoChimie:Yes
- ImmunoFluorescence:Yes
- Précipitation immunologique:Yes
- Isotype:IgG2a
- Réactivité:Mouse
- Western blot:Yes
- Adsorption croisée:No
- Format:liquid
- Storage buffer:PBS
- Température de stockage:+4 °C, –20 °C if preferred
- Concentration:1,0 mg/ml
- Température de transport:4 °C
- Purification:Purified by affinity chromatography on Protein G from tissue culture supernatant
- Taille:250 μg
- Cdt:0,25 mg
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: CD68 (Macrosialin)
Clonality: Monoclonal
Clone: FA-11
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse