Anti-CD11B (Integrin Alpha M Chain, Mac-1) Rat Monoclonal Antibody [clone: 5C6]
N° de catalogue SERTMCA711G
Fournisseur: Serotec
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:Integrin Alpha M
- Symbole de l'antigène:ITGAM
- Clonalité:Monoclonal
- Clone:5C6
- Conjugaison:Unconjugated
- Cytométrie en flux:Yes
- Hôte:Rat
- ImmunoChimie:Yes
- ImmunoFluorescence:Yes
- Précipitation immunologique:Yes
- Isotype:IgG2b
- Réactivité:Human,Mouse
- Adsorption croisée:No
- Format:liquid
- Storage buffer:PBS
- Température de stockage:+4 °C, –20 °C if preferred
- Concentration:1 mg/ml
- Température de transport:4 °C
- Purification:Purified IgG prepared by ion exchange chromatography
- Taille:250 μg
- Cdt:0,25 mg
Spécifications
À propos de cet article
Type: Primary
Antigen: CD11B (Integrin Alpha M Chain, Mac-1)
Clonality: Monoclonal
Clone: 5C6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Mouse, Human