Accessories for SERVALYT™ PRECOTES™ flatbed precast gels for IEF
Supplier: Serva
Certificates
About this item
Frequently Bought Together
VWR®, Mouchoirs en papier
Supplier: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, Gamme Standard
Supplier: VWR Collection
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
Supplier: Merck
VWR®, Gants en nitrile
Supplier: VWR Collection
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
Supplier: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Supplier: EPPENDORF
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Supplier: VWR Collection
Unités d'ultrafiltration par centrifugation, Vivaspin® 500
Supplier: Sartorius
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
Supplier: VWR Collection
VWR®, Tubes à centrifuger, fond conique
Supplier: VWR Collection
VWR®, Tubes PCR, 0,2 ml
Supplier: VWR Collection
Seringues à usage unique, 3 pièces, HENKE-JECT®
Supplier: HENKE SASS WOLF
Flacons à col large avec capuchon à vis
Supplier: RIXIUS
Sodium hydroxyde ~50% en solution aqueuse pour HPLC, Fluka™
Supplier: Honeywell Chemicals