Extractor for the perforator method, DIN EN 120
Catalog # NEUB1050-11-1000
Fournisseur: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Spécifications
- Type:NS 71 flange
- Capacité ballon:1000 ml
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
Complete assembly includes NS 71 flange, frit, stopcock, cooler, piston, erlenmeyer flask and ball pipe.