Charlottes avec visière, Hopen®
Catalog # HOPE70.201S
Supplier: Medicom
Specifications
- Ø:530 mm
- Applications des tenues:Alimentaire
- Couleur:blanc
- Désignation:Charlottes avec visière, dans des sachets en polyéthylène
- Cdt:100
Specifications
About this item
Ces charlottes jetables avec visière en PP sont parfaites pour une utilisation dans l'industrie alimentaire et l'industrie de l'hygiène.
- Couvrent les cheveux comme requis par les normes HACCP
- Élastiquées pour un ajustement parfait
- Tissu léger
Poids : 15 g/m²