Portoirs pour flacons, Nalgene®
N° de catalogue NALG6565-0001
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Spécifications
- Pour:8 flacons de 500 ml/6 flacons de 1000 ml/2 flacons de 4 l
- Couleur:bleu
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
- Cdt:4
Spécifications
À propos de cet article
Ces portoirs pour flacons sont polyvalents, durables et légers, et disposent de cloisons et d'instructions de montage imprimées sur chaque boîte.
En PE-HD, bleu.
- Charge allant jusqu'à 12,7 kg
- Stockage à plat et montage facile
- Portoir non autoclavable