ContactUsLinkComponent
Anti-CD80 (B7-1) Armenian Hamster Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanine)) [clone: 16-10A1]
Anti-CD80 (B7-1) Armenian Hamster Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanine)) [clone: 16-10A1]
Supplier:  Tonbo Biosciences
Certificates
Anti-CD80 (B7-1) Armenian Hamster Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanine)) [clone: 16-10A1]
Supplier:  Tonbo Biosciences
Specifications
  • Catalog No:
  • 20-0801-U025
  • 20-0801-U100
  • Symbole de l'antigène:
  • CD80
  • CD80
  • Nom de l'antigène:
  • CD80 molecule
  • CD80 molecule
  • Synonymes antigène:
  • TSA1|B71|Ly-53|MIC17|Cluster of Differentiation 80|Cd28l|Ly53
  • TSA1|B71|Ly-53|MIC17|Cluster of Differentiation 80|Cd28l|Ly53
  • Type d'anticorps:
  • Primaire
  • Primaire
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • APC (Allophycocyanin)
  • APC (Allophycocyanin)
  • Clone:
  • 16-10A1
  • 16-10A1
  • Réactivité:
  • Mouse
  • Mouse
  • Hôte:
  • Armenian hamster
  • Armenian hamster
  • ID de gène:
  • 12519
  • 12519
  • Isotype:
  • IgG
  • IgG
  • Cytométrie en flux:
  • Yes
  • Yes
  • Température de stockage:
  • +2 °C to +8 °C, protected from light
  • +2 °C to +8 °C, protected from light
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together