ContactUsLinkComponent
Anti-CD8a Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanine)) [clone: Hit8a]
Anti-CD8a Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanine)) [clone: Hit8a]
Fournisseur:  Tonbo Biosciences
Certificats
Anti-CD8a Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanine)) [clone: Hit8a]
Fournisseur:  Tonbo Biosciences
Spécifications
  • Catalog No:
  • 20-0089-T025
  • 20-0089-T100
  • Symbole de l'antigène:
  • CD8A
  • CD8A
  • Nom de l'antigène:
  • CD8 antigen, alpha chain
  • CD8 antigen, alpha chain
  • Synonymes antigène:
  • p32|Lyt-66|BB154331|Ly-2|Leu2|Ly-35|MAL|CD8|Ly-B
  • p32|Lyt-66|BB154331|Ly-2|Leu2|Ly-35|MAL|CD8|Ly-B
  • Type d'anticorps:
  • Primaire
  • Primaire
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • APC (Allophycocyanin)
  • APC (Allophycocyanin)
  • Clone:
  • Hit8a
  • Hit8a
  • Réactivité:
  • Rhesus monkey, Chimpanzee, Human
  • Rhesus monkey, Chimpanzee, Human
  • Hôte:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID de gène:
  • 925
  • 925
  • Isotype:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa
  • Cytométrie en flux:
  • Yes
  • Yes
  • Température de stockage:
  • 2...8 °C, protected from light
  • 2...8 °C, protected from light
  • Tested applications:
  • Flow Cytometry
  • Flow Cytometry
Spécifications
Informations associées
Frequently Bought Together