ContactUsLinkComponent
Anti-CD8 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanine)) [clone: SK1]
Anti-CD8 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanine)) [clone: SK1]
Supplier:  Tonbo Biosciences
Certificates
undefined
Anti-CD8 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanine)) [clone: SK1]
Supplier:  Tonbo Biosciences
Specifications
  • Catalog No:
  • 20-0087-T100
  • 20-0087-T500
  • 20-0087-T025
  • Symbole de l'antigène:
  • CD8A
  • CD8A
  • CD8A
  • Nom de l'antigène:
  • CD8 antigen, alpha chain
  • CD8 antigen, alpha chain
  • CD8 antigen, alpha chain
  • Synonymes antigène:
  • p32|Lyt-66|BB154331|Ly-2|Leu2|Ly-35|MAL|CD8|Ly-B
  • p32|Lyt-66|BB154331|Ly-2|Leu2|Ly-35|MAL|CD8|Ly-B
  • p32|Lyt-66|BB154331|Ly-2|Leu2|Ly-35|MAL|CD8|Ly-B
  • Type d'anticorps:
  • Primaire
  • Primaire
  • Primaire
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • APC (Allophycocyanin)
  • APC (Allophycocyanin)
  • APC (Allophycocyanin)
  • Clone:
  • SK1
  • SK1
  • SK1
  • Réactivité:
  • Baboon, African green monkey, Cynomolgus monkey, Sooty mangabey, Rhesus monkey, Pigtailed macaque, Chimpanzee, Human
  • Baboon, African green monkey, Cynomolgus monkey, Sooty mangabey, Rhesus monkey, Pigtailed macaque, Chimpanzee, Human
  • Baboon, African green monkey, Cynomolgus monkey, Sooty mangabey, Rhesus monkey, Pigtailed macaque, Chimpanzee, Human
  • Hôte:
  • Mouse
  • Mouse
  • Mouse
  • ID de gène:
  • 925
  • 925
  • 925
  • Isotype:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa
  • Cytométrie en flux:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Température de stockage:
  • 2...8 °C, protected from light
  • 2...8 °C, protected from light
  • 2...8 °C, protected from light
  • Tested applications:
  • Flow Cytometry
  • Flow Cytometry
  • Flow Cytometry
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together