ContactUsLinkComponent
Anti-CD2 Rat Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate)) [clone: RM2-5]
Anti-CD2 Rat Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate)) [clone: RM2-5]
Fournisseur:  Tonbo Biosciences
Certificats
Anti-CD2 Rat Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate)) [clone: RM2-5]
Fournisseur:  Tonbo Biosciences
Spécifications
  • Catalog No:
  • 35-0021-U100
  • 35-0021-U025
  • 35-0021-U500
  • Symbole de l'antigène:
  • CD2
  • CD2
  • CD2
  • Nom de l'antigène:
  • CD2 molecule
  • CD2 molecule
  • CD2 molecule
  • Synonymes antigène:
  • sheep red blood cell receptor|T-cell surface antigen T11|erythrocyte receptor|rosette receptor|T11|Leu-5|SRBC|LFA-3 receptor|lymphocyte-function antigen-2|LFA-2
  • sheep red blood cell receptor|T-cell surface antigen T11|erythrocyte receptor|rosette receptor|T11|Leu-5|SRBC|LFA-3 receptor|lymphocyte-function antigen-2|LFA-2
  • sheep red blood cell receptor|T-cell surface antigen T11|erythrocyte receptor|rosette receptor|T11|Leu-5|SRBC|LFA-3 receptor|lymphocyte-function antigen-2|LFA-2
  • Conjugaison:
  • FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
  • FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
  • FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
  • Clone:
  • RM2-5
  • RM2-5
  • RM2-5
  • Réactivité:
  • Mouse
  • Mouse
  • Mouse
  • Hôte:
  • Rat
  • Rat
  • Rat
  • ID de gène:
  • 12481
  • 12481
  • 12481
  • Isotype:
  • IgG2b
  • IgG2b
  • IgG2b
  • Cytométrie en flux:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Température de stockage:
  • Store undiluted at 2...8 °C, protect from light, do not freeze
  • Store undiluted at 2...8 °C, protect from light, do not freeze
  • Store undiluted at 2...8 °C, protect from light, do not freeze
  • Tested applications:
  • Flow Cytometry
  • Flow Cytometry
  • Flow Cytometry
Spécifications
Informations associées
Frequently Bought Together