ContactUsLinkComponent
Anti-GPR120 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-GPR120 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # CAYM15130-1
Supplier:  Cayman Chemical
Anti-GPR120 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # CAYM15130-1
Supplier:  Cayman Chemical
Specifications
  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Symbole de l'antigène:
    GPR120
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hôte:
    Rabbit
  • Isotype:
    IgG
  • Réactivité:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Épitope:
    N-terminal
  • Adsorption croisée:
    No
  • Nombre d'acides aminés:
    28 to 40
  • Storage buffer:
    TBS, pH 7,4, containing 5 mg/ml BSA
  • Sequence:
    FSDVKGDHRLVLA
  • Température de stockage:
    –20 °C
  • Température de transport:
    –20 °C
  • Immunogène:
    human GPR120 amino acids 28-40
  • Purification:
    purified by affinity chromatography
  • Taille:
    1 Ea
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: GPR120
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human