Anti-CD8A Mouse Monoclonal Antibody [clone: C8/144B]
N° de catalogue ORIGTA327655
Fournisseur: OriGene
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Symbole de l'antigène:CD8A
- Clonalité:Monoclonal
- Clone:C8/144B
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Mouse
- ImmunoChimie:Yes
- Isotype:IgG1 kappa
- Réactivité:Human
- Adsorption croisée:No
- Formulaire:Liquid
- Storage buffer:The antibody is diluted in tris buffered saline, pH 7,3-7.7, with 1% BSA and <1% sodium azide.
- Température de stockage:–20 °C
- Température de transport:–20 °C
- Purification:purified by affinity chromatography
- Cdt:1 mL
Spécifications
À propos de cet article
Recommended Dilutions: Immunochemistry: 1:25-1:100
Type: Primary
Antigen: CD8A
Clonality: Monoclonal
Clone: C8/144B
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human