0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Éclairages
Éclairages annulaires
VWR®, Éclairage annulaire à fibres optiques
VWR®, Éclairage annulaire à fibres optiques
VWR®, Éclairage annulaire à fibres optiques
N° de catalogue 631-1753
Fournisseur:
VWR Collection
Agrandir l'image
VWR®, Éclairage annulaire à fibres optiques
N° de catalogue 631-1753
Fournisseur:
VWR Collection
Spécifications
Désignation:
Éclairage annulaire à fibre optique (Ø intérieur = 66 mm / L = 750 mm)
Seq:
500
Cdt:
1
Spécifications
À propos de cet article
Détails du produit
Documentation
Détails du produit
Documentation