Preparative columns, µBondapak® C18
Preparative columns, µBondapak® C18
Radial-Pak cartridge, Analytique, C18, 125 Å, 10 µm, 8,00 mm, 100 mm
N° de catalogue WATEWAT085721
Marketsource
Fournisseur:   WATERS
Preparative columns, µBondapak® C18
N° de catalogue WATEWAT085721
Fournisseur:  WATERS
Marketsource
Preparative columns, µBondapak® C18
Radial-Pak cartridge, Analytique, C18, 125 Å, 10 µm, 8,00 mm, 100 mm
Prix
665,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
µBondapak® C18 columns are general purpose, silica-based, reversed phase C18 columns that are based on 10 µm particle technology.
Spécifications
  • Type de colonne:
    Analytique
  • Ø int.:
    8,00 mm
  • Granulométrie:
    10 µm
  • Taille de pore:
    125 Å
  • Désignation:
    Radial-Pak cartridge
  • Longueur:
    100 mm
  • Greffage:
    C18
  • Plage de pH:
    2 - 8
  • Cat. No.:
    WATEWAT085721
  • End-capping:
    Oui
  • Code USP:
    L1
  • Surface area:
    330 m²/g
  • Charge de carbone:
    9,8%