Set de premiers secours
Kit de premiers secours, ASEP P28, pour 4 à 8 personnes, 260×200×90 mm, 0,7 kg
N° de catalogue LBES7190102
Fournisseur:   LABORATOIRES ESCULAPE
Set de premiers secours
N° de catalogue LBES7190102
Fournisseur:  LABORATOIRES ESCULAPE
Set de premiers secours
Set de premiers secours
Kit de premiers secours, ASEP P28, pour 4 à 8 personnes, 260×200×90 mm, 0,7 kg
Prix
79,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Le kit idéal pour les bureaux, ateliers et chantiers (quatre à huit personnes). Valise en PP blanc, fournie avec support de fixation murale.
Contient :
Dix pansements stériles (5×5 cm)
Deux bandes de gaze (3 m×7 cm)
Deux bandes extensibles (3 m×7 cm)
Un pansement compressif stérile, petit
Un pansement compressif stérile, grand
Deux sachets de dix sparadraps
Un rouleau de ruban adhésif (5 m×2 cm)
Un spray antiseptique à la chlorhexidine (50 ml)
Trois pansements au calendula
Trois sachets de gel anti-brûlures
Trois sachets de gel bactéricide
Ciseaux
Pincettes
Six attaches pour bandages
Un doigtier en cuir
Deux paires de gants en vinyle
Un guide de premiers soins en six langues
Spécifications
  • Désignation:
    Kit de premiers secours, ASEP P28, pour 4 à 8 personnes
  • Dimensions:
    260×200×90 mm
  • Poids:
    0,7 kg