Hydromètre de Twaddle
Hydromètre de Twaddle, 48 – 74 °TW, 0,5 °TW, 20 °C, 230 mm
N° de catalogue GERI0549S
Fournisseur: GERING
Aller à :
Product Details & Documents
Glass Twaddle thermometer with calibration temperature of 20 °C.
Spécifications
- Désignation:Hydromètre de Twaddle
- Longueur:230 mm
- Température d'étalonnage:20 °C
- Division:0,5 °TW
- Plage de mesure:48 – 74 °TW