Specifications
- Désignation:Cagoule d'évacuation, Parat® 7530, avec filtre ABEK CO P3, mallette rigide
- Seq:01
- Cdt:1
Specifications
About this item
Cette cagoule d'évacuation incendie et accident industriel combinée a été développée avec les utilisateurs, mettant l'accent sur l'évacuation la plus rapide possible. Une utilisation optimisé et un grand confort ainsi qu'un boîtier résistant et un filtre testé ABEK CO P3 garantissent une protection contre les gaz, vapeurs et particules toxiques industriels ou liés aux incendies pendant au moins 15 minutes.
- Cagoule avec couleur de signalisation pour une haute visibilité
- Ajustement automatique du harnais de tête interne : aucun serrage supplémentaire de la cagoule n'est nécessaire
- Membrane d'étanchéité souple en tissu au col
- La valve d'expiration entraîne directement l'air expiré en dehors du demi-masque
- Large champ de vision grâce à une visière spécialement formée avec un revêtement anti-buée
- Filtre automatiquement retiré de l'emballage lors de l'ouverture
- Masque adapté à une vaste gamme de formes de visage
Lors de l'ouverture de l'emballage, la prise filtre est automatiquement retirée du filtre. Celui-ci se trouve alors en position d'utilisation, et la cagoule peut être immédiatement enfilée. Grâce à l'ajustement automatique du harnais de tête interne, aucun réglage supplémentaire n'est nécessaire. Les utilisateurs n'ont qu'à ouvrir l'emballage, puis retirer et enfiler la cagoule avant de quitter la zone dangereuse.
Durée de vie totale : 16 ans (à condition que le filtre soit remplacé après huit ans)