Method validaton kits, Poroshell 120
Method validaton kits, Poroshell 120
Fournisseur:   Agilent
Method validaton kits, Poroshell 120
Fournisseur:  Agilent
Certificats
Method validaton kits, Poroshell 120
Method validaton kits, Poroshell 120
96 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Each method validation kits contain three HPLC columns with the same column type (i.e., bonded phase, particle size, configuration) but from different manufacturing lots.
Product Family Options
EC-C18
Informations sur le produit
  • Type de colonne
    Greffage
    Taille de pore
    Granulométrie
    Ø int.
    Longueur
    Disponibilité
    Prix
  • Kit de validation de méthode
    EC-C18
    120 Å
    2,7 µm
    4,60 mm
    50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 190,00 €
    2 190,00 €
    1 * 1 ST
       2 190,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL699975-902K
  • Kit de validation de méthode
    EC-C18
    120 Å
    2,7 µm
    4,60 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 500,00 €
    2 500,00 €
    1 * 1 ST
       2 500,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL695975-902K
  • Kit de validation de méthode
    EC-C18
    120 Å
    2,7 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 850,00 €
    2 850,00 €
    1 * 1 ST
       2 850,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL693975-902K
  • Kit de validation de méthode
    EC-C18
    120 Å
    2,7 µm
    3,00 mm
    50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 150,00 €
    2 150,00 €
    1 * 1 ST
       2 150,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL699975-302K
  • Kit de validation de méthode
    EC-C18
    120 Å
    2,7 µm
    3,00 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 500,00 €
    2 500,00 €
    1 * 1 ST
       2 500,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL695975-302K
  • Kit de validation de méthode
    EC-C18
    120 Å
    2,7 µm
    3,00 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 850,00 €
    2 850,00 €
    1 * 1 ST
       2 850,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL693975-302K
  • Kit de validation de méthode
    EC-C18
    120 Å
    2,7 µm
    2,10 mm
    50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 150,00 €
    2 150,00 €
    1 * 1 ST
       2 150,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL699775-902K
  • Kit de validation de méthode
    EC-C18
    120 Å
    2,7 µm
    2,10 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 500,00 €
    2 500,00 €
    1 * 1 ST
       2 500,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL695775-902K
  • Kit de validation de méthode
    EC-C18
    120 Å
    2,7 µm
    2,10 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 740,00 €
    2 740,00 €
    1 * 1 ST
       2 740,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL693775-902K
SB-Aq
Informations sur le produit
  • Type de colonne
    Greffage
    Taille de pore
    Granulométrie
    Ø int.
    Longueur
    Disponibilité
    Prix
  • Kit de validation de méthode
    SB-Aq
    120 Å
    2,7 µm
    3,00 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 480,00 €
    2 480,00 €
    1 * 1 ST
       2 480,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL685975-314K
  • Kit de validation de méthode
    SB-Aq
    120 Å
    2,7 µm
    2,10 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 770,00 €
    2 770,00 €
    1 * 1 ST
       2 770,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL683775-914K
  • Kit de validation de méthode
    SB-Aq
    120 Å
    2,7 µm
    3,00 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 770,00 €
    2 770,00 €
    1 * 1 ST
       2 770,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL683975-314K
  • Kit de validation de méthode
    SB-Aq
    120 Å
    2,7 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 900,00 €
    2 900,00 €
    1 * 1 ST
       2 900,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL683975-914K
  • Kit de validation de méthode
    SB-Aq
    120 Å
    2,7 µm
    2,10 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 430,00 €
    2 430,00 €
    1 * 1 ST
       2 430,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL685775-914K
  • Kit de validation de méthode
    SB-Aq
    120 Å
    2,7 µm
    4,60 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 430,00 €
    2 430,00 €
    1 * 1 ST
       2 430,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL685975-914K
  • Kit de validation de méthode
    SB-Aq
    120 Å
    2,7 µm
    2,10 mm
    50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 070,00 €
    2 070,00 €
    1 * 1 ST
       2 070,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL689775-914K
  • Kit de validation de méthode
    SB-Aq
    120 Å
    2,7 µm
    3,00 mm
    50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 090,00 €
    2 090,00 €
    1 * 1 ST
       2 090,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL689975-314K
  • Kit de validation de méthode
    SB-Aq
    120 Å
    2,7 µm
    4,60 mm
    50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 090,00 €
    2 090,00 €
    1 * 1 ST
       2 090,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL689975-914K
EC-C8
Informations sur le produit
  • Type de colonne
    Greffage
    Taille de pore
    Granulométrie
    Ø int.
    Longueur
    Disponibilité
    Prix
  • Kit de validation de méthode
    EC-C8
    120 Å
    2,7 µm
    2,10 mm
    50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 150,00 €
    2 150,00 €
    1 * 1 ST
       2 150,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL699775-906K
  • Kit de validation de méthode
    EC-C8
    120 Å
    2,7 µm
    2,10 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 430,00 €
    2 430,00 €
    1 * 1 ST
       2 430,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL695775-906K
  • Kit de validation de méthode
    EC-C8
    120 Å
    2,7 µm
    2,10 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 770,00 €
    2 770,00 €
    1 * 1 ST
       2 770,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL693775-906K
  • Kit de validation de méthode
    EC-C8
    120 Å
    2,7 µm
    3,00 mm
    50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 090,00 €
    2 090,00 €
    1 * 1 ST
       2 090,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL699975-306K
  • Kit de validation de méthode
    EC-C8
    120 Å
    2,7 µm
    3,00 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 430,00 €
    2 430,00 €
    1 * 1 ST
       2 430,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL695975-306K
  • Kit de validation de méthode
    EC-C8
    120 Å
    2,7 µm
    3,00 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 740,00 €
    2 740,00 €
    1 * 1 ST
       2 740,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL693975-306K
  • Kit de validation de méthode
    EC-C8
    120 Å
    2,7 µm
    4,60 mm
    50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 090,00 €
    2 090,00 €
    1 * 1 ST
       2 090,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL699975-906K
  • Kit de validation de méthode
    EC-C8
    120 Å
    2,7 µm
    4,60 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 430,00 €
    2 430,00 €
    1 * 1 ST
       2 430,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL695975-906K
  • Kit de validation de méthode
    EC-C8
    120 Å
    2,7 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 820,00 €
    2 820,00 €
    1 * 1 ST
       2 820,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL693975-906K
  • Kit de validation de méthode
    EC-C8
    120 Å
    4 µm
    2,10 mm
    50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 3 ST
    1 * 3 ST - 1 680,00 €
    1 680,00 €
    1 * 3 ST
       1 680,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL699770-906K
  • Kit de validation de méthode
    EC-C8
    120 Å
    4 µm
    2,10 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 3 ST
    1 * 3 ST - 2 050,00 €
    2 050,00 €
    1 * 3 ST
       2 050,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL695770-906K
  • Kit de validation de méthode
    EC-C8
    120 Å
    4 µm
    2,10 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 3 ST
    1 * 3 ST - 2 310,00 €
    2 310,00 €
    1 * 3 ST
       2 310,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL693770-906K
  • Kit de validation de méthode
    EC-C8
    120 Å
    4 µm
    2,10 mm
    250 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 3 ST
    1 * 3 ST - 2 680,00 €
    2 680,00 €
    1 * 3 ST
       2 680,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL650750-906K
  • Kit de validation de méthode
    EC-C8
    120 Å
    4 µm
    3,00 mm
    50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 3 ST
    1 * 3 ST - 1 680,00 €
    1 680,00 €
    1 * 3 ST
       1 680,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL699970-306K
  • Kit de validation de méthode
    EC-C8
    120 Å
    4 µm
    3,00 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 3 ST
    1 * 3 ST - 2 050,00 €
    2 050,00 €
    1 * 3 ST
       2 050,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL695970-306K
  • Kit de validation de méthode
    EC-C8
    120 Å
    4 µm
    3,00 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 3 ST
    1 * 3 ST - 2 310,00 €
    2 310,00 €
    1 * 3 ST
       2 310,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL693970-306K
  • Kit de validation de méthode
    EC-C8
    120 Å
    4 µm
    3,00 mm
    250 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 3 ST
    1 * 3 ST - 2 680,00 €
    2 680,00 €
    1 * 3 ST
       2 680,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL690970-306K
  • Kit de validation de méthode
    EC-C8
    120 Å
    4 µm
    4,60 mm
    50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 3 ST
    1 * 3 ST - 1 680,00 €
    1 680,00 €
    1 * 3 ST
       1 680,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL699970-906K
  • Kit de validation de méthode
    EC-C8
    120 Å
    4 µm
    4,60 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 3 ST
    1 * 3 ST - 2 050,00 €
    2 050,00 €
    1 * 3 ST
       2 050,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL695970-906K
  • Kit de validation de méthode
    EC-C8
    120 Å
    4 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 3 ST
    1 * 3 ST - 2 310,00 €
    2 310,00 €
    1 * 3 ST
       2 310,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL693970-906K
  • Kit de validation de méthode
    EC-C8
    120 Å
    4 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 3 ST
    1 * 3 ST - 2 680,00 €
    2 680,00 €
    1 * 3 ST
       2 680,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL690970-906K
Phenyl-hexyl
Informations sur le produit
  • Type de colonne
    Greffage
    Taille de pore
    Granulométrie
    Ø int.
    Longueur
    Disponibilité
    Prix
  • Kit de validation de méthode
    Phenyl-hexyl
    120 Å
    2,7 µm
    2,10 mm
    50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 130,00 €
    2 130,00 €
    1 * 1 ST
       2 130,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL699775-912K
  • Kit de validation de méthode
    Phenyl-hexyl
    120 Å
    2,7 µm
    2,10 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 500,00 €
    2 500,00 €
    1 * 1 ST
       2 500,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL695775-912K
  • Kit de validation de méthode
    Phenyl-hexyl
    120 Å
    2,7 µm
    2,10 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 770,00 €
    2 770,00 €
    1 * 1 ST
       2 770,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL693775-912K
  • Kit de validation de méthode
    Phenyl-hexyl
    120 Å
    2,7 µm
    3,00 mm
    50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 070,00 €
    2 070,00 €
    1 * 1 ST
       2 070,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL699975-312K
  • Kit de validation de méthode
    Phenyl-hexyl
    120 Å
    2,7 µm
    3,00 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 500,00 €
    2 500,00 €
    1 * 1 ST
       2 500,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL695975-312K
  • Kit de validation de méthode
    Phenyl-hexyl
    120 Å
    2,7 µm
    3,00 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 740,00 €
    2 740,00 €
    1 * 1 ST
       2 740,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL693975-312K
  • Kit de validation de méthode
    Phenyl-hexyl
    120 Å
    2,7 µm
    4,60 mm
    50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 070,00 €
    2 070,00 €
    1 * 1 ST
       2 070,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL699975-912K
  • Kit de validation de méthode
    Phenyl-hexyl
    120 Å
    2,7 µm
    4,60 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 430,00 €
    2 430,00 €
    1 * 1 ST
       2 430,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL695975-912K
  • Kit de validation de méthode
    Phenyl-hexyl
    120 Å
    2,7 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 770,00 €
    2 770,00 €
    1 * 1 ST
       2 770,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL693975-912K
  • Kit de validation de méthode
    Phenyl-Hexyl
    120 Å
    4 µm
    2,10 mm
    50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 3 ST
    1 * 3 ST - 1 680,00 €
    1 680,00 €
    1 * 3 ST
       1 680,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL699770-912K
  • Kit de validation de méthode
    Phenyl-Hexyl
    120 Å
    4 µm
    2,10 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 3 ST
    1 * 3 ST - 2 050,00 €
    2 050,00 €
    1 * 3 ST
       2 050,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL695770-912K
  • Kit de validation de méthode
    Phenyl-Hexyl
    120 Å
    4 µm
    2,10 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 3 ST
    1 * 3 ST - 2 310,00 €
    2 310,00 €
    1 * 3 ST
       2 310,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL693770-912K
  • Kit de validation de méthode
    Phenyl-Hexyl
    120 Å
    4 µm
    2,10 mm
    250 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 3 ST
    1 * 3 ST - 2 680,00 €
    2 680,00 €
    1 * 3 ST
       2 680,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL650750-912K
  • Kit de validation de méthode
    Phenyl-Hexyl
    120 Å
    4 µm
    3,00 mm
    50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 3 ST
    1 * 3 ST - 1 670,00 €
    1 670,00 €
    1 * 3 ST
       1 670,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL699970-312K
  • Kit de validation de méthode
    Phenyl-Hexyl
    120 Å
    4 µm
    3,00 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 3 ST
    1 * 3 ST - 2 050,00 €
    2 050,00 €
    1 * 3 ST
       2 050,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL695970-312K
  • Kit de validation de méthode
    Phenyl-Hexyl
    120 Å
    4 µm
    3,00 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 3 ST
    1 * 3 ST - 2 310,00 €
    2 310,00 €
    1 * 3 ST
       2 310,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL693970-312K
  • Kit de validation de méthode
    Phenyl-Hexyl
    120 Å
    4 µm
    3,00 mm
    250 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 3 ST
    1 * 3 ST - 2 680,00 €
    2 680,00 €
    1 * 3 ST
       2 680,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL690970-312K
  • Kit de validation de méthode
    Phenyl-Hexyl
    120 Å
    4 µm
    4,60 mm
    50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 3 ST
    1 * 3 ST - 1 680,00 €
    1 680,00 €
    1 * 3 ST
       1 680,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL699970-912K
  • Kit de validation de méthode
    Phenyl-Hexyl
    120 Å
    4 µm
    4,60 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 3 ST
    1 * 3 ST - 2 050,00 €
    2 050,00 €
    1 * 3 ST
       2 050,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL695970-912K
  • Kit de validation de méthode
    Phenyl-Hexyl
    120 Å
    4 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 3 ST
    1 * 3 ST - 2 310,00 €
    2 310,00 €
    1 * 3 ST
       2 310,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL693970-912K
  • Kit de validation de méthode
    Phenyl-Hexyl
    120 Å
    4 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 3 ST
    1 * 3 ST - 2 680,00 €
    2 680,00 €
    1 * 3 ST
       2 680,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL690970-912K
SB-C18
Informations sur le produit
  • Type de colonne
    Greffage
    Taille de pore
    Granulométrie
    Ø int.
    Longueur
    Disponibilité
    Prix
  • Kit de validation de méthode
    SB-C18
    120 Å
    2,7 µm
    2,10 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 770,00 €
    2 770,00 €
    1 * 1 ST
       2 770,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL683775-902K
  • Kit de validation de méthode
    SB-C18
    120 Å
    2,7 µm
    3,00 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 740,00 €
    2 740,00 €
    1 * 1 ST
       2 740,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL683975-302K
  • Kit de validation de méthode
    SB-C18
    120 Å
    2,7 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 850,00 €
    2 850,00 €
    1 * 1 ST
       2 850,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL683975-902K
  • Kit de validation de méthode
    SB-C18
    120 Å
    2,7 µm
    2,10 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 410,00 €
    2 410,00 €
    1 * 1 ST
       2 410,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL685775-902K
  • Kit de validation de méthode
    SB-C18
    120 Å
    2,7 µm
    3,00 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 430,00 €
    2 430,00 €
    1 * 1 ST
       2 430,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL685975-302K
  • Kit de validation de méthode
    SB-C18
    120 Å
    2,7 µm
    4,60 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 500,00 €
    2 500,00 €
    1 * 1 ST
       2 500,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL685975-902K
  • Kit de validation de méthode
    SB-C18
    120 Å
    2,7 µm
    2,10 mm
    50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 130,00 €
    2 130,00 €
    1 * 1 ST
       2 130,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL689775-902K
  • Kit de validation de méthode
    SB-C18
    120 Å
    2,7 µm
    3,00 mm
    50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 150,00 €
    2 150,00 €
    1 * 1 ST
       2 150,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL689975-302K
  • Kit de validation de méthode
    SB-C18
    120 Å
    2,7 µm
    4,60 mm
    50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 070,00 €
    2 070,00 €
    1 * 1 ST
       2 070,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL689975-902K
SB-C8
Informations sur le produit
  • Type de colonne
    Greffage
    Taille de pore
    Granulométrie
    Ø int.
    Longueur
    Disponibilité
    Prix
  • Kit de validation de méthode
    SB-C8
    120 Å
    2,7 µm
    2,10 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 770,00 €
    2 770,00 €
    1 * 1 ST
       2 770,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL683775-906K
  • Kit de validation de méthode
    SB-C8
    120 Å
    2,7 µm
    3,00 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 770,00 €
    2 770,00 €
    1 * 1 ST
       2 770,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL683975-306K
  • Kit de validation de méthode
    SB-C8
    120 Å
    2,7 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 740,00 €
    2 740,00 €
    1 * 1 ST
       2 740,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL683975-906K
  • Kit de validation de méthode
    SB-C8
    120 Å
    2,7 µm
    2,10 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 500,00 €
    2 500,00 €
    1 * 1 ST
       2 500,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL685775-906K
  • Kit de validation de méthode
    SB-C8
    120 Å
    2,7 µm
    3,00 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 430,00 €
    2 430,00 €
    1 * 1 ST
       2 430,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL685975-306K
  • Kit de validation de méthode
    SB-C8
    120 Å
    2,7 µm
    4,60 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 430,00 €
    2 430,00 €
    1 * 1 ST
       2 430,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL685975-906K
  • Kit de validation de méthode
    SB-C8
    120 Å
    2,7 µm
    2,10 mm
    50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 130,00 €
    2 130,00 €
    1 * 1 ST
       2 130,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL689775-906K
  • Kit de validation de méthode
    SB-C8
    120 Å
    2,7 µm
    3,00 mm
    50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 090,00 €
    2 090,00 €
    1 * 1 ST
       2 090,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL689975-306K
  • Kit de validation de méthode
    SB-C8
    120 Å
    2,7 µm
    4,60 mm
    50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 090,00 €
    2 090,00 €
    1 * 1 ST
       2 090,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL689975-906K
Bonus-RP
Informations sur le produit
  • Type de colonne
    Greffage
    Taille de pore
    Granulométrie
    Ø int.
    Longueur
    Disponibilité
    Prix
  • Analytique
    Bonus-RP
    120 Å
    2,7 µm
    2,10 mm
    50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 708,00 €
    708,00 €
    1 * 1 ST
       708,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL699768-901
  • Kit de validation de méthode
    Bonus-RP
    120 Å
    2,7 µm
    2,10 mm
    50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 070,00 €
    2 070,00 €
    1 * 1 ST
       2 070,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL699768-901K
  • Analytique
    Bonus-RP
    120 Å
    2,7 µm
    2,10 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 834,00 €
    834,00 €
    1 * 1 ST
       834,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL695768-901
  • Kit de validation de méthode
    Bonus-RP
    120 Å
    2,7 µm
    2,10 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 500,00 €
    2 500,00 €
    1 * 1 ST
       2 500,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL695768-901K
  • Analytique
    Bonus-RP
    120 Å
    2,7 µm
    2,10 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 948,00 €
    948,00 €
    1 * 1 ST
       948,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL693768-901
  • Kit de validation de méthode
    Bonus-RP
    120 Å
    2,7 µm
    2,10 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 770,00 €
    2 770,00 €
    1 * 1 ST
       2 770,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL693768-901K
  • Analytique
    Bonus-RP
    120 Å
    2,7 µm
    3,00 mm
    50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 715,00 €
    715,00 €
    1 * 1 ST
       715,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL699968-301
  • Kit de validation de méthode
    Bonus-RP
    120 Å
    2,7 µm
    3,00 mm
    50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 090,00 €
    2 090,00 €
    1 * 1 ST
       2 090,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL699968-301K
  • Analytique
    Bonus-RP
    120 Å
    2,7 µm
    3,00 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 834,00 €
    834,00 €
    1 * 1 ST
       834,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL695968-301
  • Kit de validation de méthode
    Bonus-RP
    120 Å
    2,7 µm
    3,00 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 410,00 €
    2 410,00 €
    1 * 1 ST
       2 410,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL695968-301K
  • Analytique
    Bonus-RP
    120 Å
    2,7 µm
    3,00 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 948,00 €
    948,00 €
    1 * 1 ST
       948,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL693968-301
  • Kit de validation de méthode
    Bonus-RP
    120 Å
    2,7 µm
    3,00 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 820,00 €
    2 820,00 €
    1 * 1 ST
       2 820,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL693968-301K
  • Analytique
    Bonus-RP
    120 Å
    2,7 µm
    4,60 mm
    50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 715,00 €
    715,00 €
    1 * 1 ST
       715,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL699968-901
  • Kit de validation de méthode
    Bonus-RP
    120 Å
    2,7 µm
    4,60 mm
    50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 070,00 €
    2 070,00 €
    1 * 1 ST
       2 070,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL699968-901K
  • Analytique
    Bonus-RP
    120 Å
    2,7 µm
    4,60 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 825,00 €
    825,00 €
    1 * 1 ST
       825,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL695968-901
  • Kit de validation de méthode
    Bonus-RP
    120 Å
    2,7 µm
    4,60 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 410,00 €
    2 410,00 €
    1 * 1 ST
       2 410,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL695968-901K
  • Analytique
    Bonus-RP
    120 Å
    2,7 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 948,00 €
    948,00 €
    1 * 1 ST
       948,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL693968-901
  • Kit de validation de méthode
    Bonus-RP
    120 Å
    2,7 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 900,00 €
    2 900,00 €
    1 * 1 ST
       2 900,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL693968-901K