ContactUsLinkComponent
Station de nettoyage behrotest®, CUS 2
Catalog # BEHRB00217638
Fournisseur:  BEHR
undefined
Station de nettoyage behrotest®, CUS 2
Catalog # BEHRB00217638
Fournisseur:  BEHR
Spécifications
  • Désignation:
    Station de nettoyage
  • Cdt:
    1
  • Type:
    CUS 2
Spécifications
À propos de cet article
La station complète de nettoyage d'échantillon comprend une ampoule de coulée, une colonne de nettoyage avec fritte en verre, des flacons de réduction et un support.
La procédure de nettoyage s'exécute avec deux échantillons simultanément.
Certifications: Répond strictement aux exigences de la norme ISO 9377-2.