Station de douche oculaire, QuickSafe® Basic
Station de lavage oculaire avec couvercle, QuickSafe® Basic, avec 2 solutions de nettoyage oculaire Plum de 500 ml et 1 solution à pH neutre de 200 ml
  118-0398
Station de douche oculaire, QuickSafe® Basic
  118-0398
Station de douche oculaire, QuickSafe® Basic
Station de douche oculaire, QuickSafe® Basic
Station de lavage oculaire avec couvercle, QuickSafe® Basic, avec 2 solutions de nettoyage oculaire Plum de 500 ml et 1 solution à pH neutre de 200 ml
126,00 €
1 * 1 ST
Cette station à fixer au mur est fabriquée en plastique résistant aux chocs et équipée d'un couvercle transparent.
  • Les utilisateurs peuvent personnaliser la première étagère avec des produits qui correspondent à leur activité.
  • Armoire à peine plus grande qu'une feuille de papier A3
  • Fournie avec instructions et fixations pour montage mural
Contenu :
2×500 ml de solution de lavage pour les yeux Plum
1 × solution à pH neutre de 200 ml
5 × ampoules de lavage oculaire QuickRinse (20 ml)
1 × recharge de pansements élastiques QuickFix
l×p×h : 253×92×430 mm
  • Désignation:
    Station de lavage oculaire avec couvercle, QuickSafe® Basic, avec 2 solutions de nettoyage oculaire Plum de 500 ml et 1 solution à pH neutre de 200 ml