Tweezers, reverse action
Tweezers, reverse action
Straight, round tips, 321R, 125 mm
N° de catalogue OUTI321R
Fournisseur:   OUTILS RUBIS
Tweezers, reverse action
N° de catalogue OUTI321R
Fournisseur:  OUTILS RUBIS
Tweezers, reverse action
Tweezers, reverse action
Straight, round tips, 321R, 125 mm
Prix
33,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Comfortable soldering tweezers with reversed action.
Spécifications
  • Type:
    321R
  • Désignation:
    Straight, round tips
  • Longueur:
    125 mm