Cuves, rondes
Cuves, rondes
Cuvette, pour SFR, 8 ml, 11 mm, Verre
N° de catalogue HACHLYY621
Fournisseur:   Hach
Cuves, rondes
N° de catalogue HACHLYY621
Fournisseur:  Hach
Cuves, rondes
Cuves, rondes
Cuvette, pour SFR, 8 ml, 11 mm, Verre
Prix
612,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 560 ST
Product Details & Documents
Round glass cuvette.
Documents
Spécifications
  • Trajet optique:
    11 mm
  • Volume:
    8 ml
  • Matière fenêtre:
    Verre
  • Désignation:
    Cuvette, pour SFR